Alcool 3-chloro-5-fluorobenzylique
022246-1G
FLUO022246-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022246-1G
Alcool 3-chloro-5-fluorobenzylique
Alcool 3-chloro-5-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788554
Numéro CAS: 79944-64-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité