Alcool 4-chloro-3-méthylbenzylique
022249-1G
FLUO022249-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022249-1G
Alcool 4-chloro-3-méthylbenzylique
Alcool 4-chloro-3-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201141
Numéro CAS: 131271-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité