3-(1,3-Dioxolan-2-yl)propiophenone
Synonyms: 3-(1,3-Dioxolan-2-yl)-1-phenylpropan-1-one
022277-1G
FLUO022277-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022277-1G
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)propiophenone
3-(1,3-Dioxolan-2-yl)propiophenone
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206,237 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201162
Numéro CAS: 54743-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité