4'-Bromo-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenone
022283-1G
FLUO022283-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022283-1G
4'-Bromo-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenone
4'-Bromo-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenone
Formule: C₁₂H₁₃BrO₃
Numéro MDL: MFCD06201163
Numéro CAS: 842123-96-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité