3'-Bromo-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenone
022284-1G
FLUO022284-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022284-1G
3'-Bromo-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenone
3'-Bromo-3-(1,3-dioxolan-2-yl)propiophenone
Formule: C₁₂H₁₃BrO₃
Numéro MDL: MFCD06201164
Numéro CAS: 842123-97-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité