Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Propylbenzaldéhyde

Attention

022359-1G
FLUO022359-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022359-1G
4-Propylbenzaldéhyde
4-Propylbenzaldéhyde


Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19 °C
Numéro MDL: MFCD00041870
Numéro CAS: 28785-06-0
EINECS: 249-221-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité