3-Fluorobenzoylacétonitrile
Synonyms: 3-(3-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
022382-1G
FLUO022382-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022382-1G
3-Fluorobenzoylacétonitrile
3-Fluorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD02260777
Numéro CAS: 21667-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité