3,5-Difluorobenzoylacétonitrile
Synonyms: 3-(3,5-Difluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
022383-1G
FLUO022383-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022383-1G
3,5-Difluorobenzoylacétonitrile
3,5-Difluorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₅F₂NO
MW: 181,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD02260784
Numéro CAS: 842140-51-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité