4'-Propylacétophénone
Synonyms: 1-(4-Propylphenyl)ethanone, p-Propylacetophenone
022390-1G
FLUO022390-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022390-1G
4'-Propylacétophénone
4'-Propylacétophénone
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041359
Numéro CAS: 2932-65-2
EINECS: 220-903-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité