3'-Chloro-5'-fluoroacétophénone
Synonyms: 1-(3-Chloro-5-fluorophenyl)ethanone
022392-1G
FLUO022392-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022392-1G
3'-Chloro-5'-fluoroacétophénone
3'-Chloro-5'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₆ClFO
MW: 172,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD04115834
Numéro CAS: 842140-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité