3-Chloro-4'-méthylbenzhydrol
Synonyms: (3-Chlorophenyl)(p-tolyl)methanol
022401-1G
FLUO022401-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022401-1G
3-Chloro-4'-méthylbenzhydrol
3-Chloro-4'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₄H₁₃ClO
MW: 232,710 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201235
Numéro CAS: 13395-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité