3,4-Difluoro-4'-méthylbenzhydrol
022404-1G
FLUO022404-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022404-1G
3,4-Difluoro-4'-méthylbenzhydrol
3,4-Difluoro-4'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₄H₁₂F₂O
Numéro MDL: MFCD06201238
Numéro CAS: 842140-57-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité