3,5-Difluoro-4'-méthylbenzhydrol
022405-1G
FLUO022405-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022405-1G
3,5-Difluoro-4'-méthylbenzhydrol
3,5-Difluoro-4'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₄H₁₂F₂O
Numéro MDL: MFCD06201239
Numéro CAS: 842140-58-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité