3,4-Diméthoxy-4'-méthylbenzhydrol
022406-1G
FLUO022406-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022406-1G
3,4-Diméthoxy-4'-méthylbenzhydrol
3,4-Diméthoxy-4'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₆H₁₈O₃
Numéro CAS: 423177-67-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité