3-Fluoro-4'-méthylbenzhydrol
022411-1G
FLUO022411-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022411-1G
3-Fluoro-4'-méthylbenzhydrol
3-Fluoro-4'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₄H₁₃FO
Numéro CAS: 38158-76-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité