3-Méthoxy-4'-méthylbenzhydrol
Synonyms: 3-Methoxy-α-(4-methylphenyl)benzenemethanol
022412-1G
FLUO022412-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022412-1G
3-Méthoxy-4'-méthylbenzhydrol
3-Méthoxy-4'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₆O₂
MW: 228,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201245
Numéro CAS: 842140-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité