3-Chloro-5-fluorobenzhydrol
022417-1G
FLUO022417-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022417-1G
3-Chloro-5-fluorobenzhydrol
3-Chloro-5-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀ClFO
MW: 236,669 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201250
Numéro CAS: 842140-65-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité