3,5-Difluorobenzhydrol
022423-1G
FLUO022423-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022423-1G
3,5-Difluorobenzhydrol
3,5-Difluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀F₂O
MW: 220,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201256
Numéro CAS: 153877-56-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité