3,4-Diméthoxybenzhydrol
022424-1G
FLUO022424-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022424-1G
3,4-Diméthoxybenzhydrol
3,4-Diméthoxybenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₆O₃
Numéro CAS: 56139-08-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité