4-(Diméthylamino)benzhydrol
Synonyms: (4-(dimethylamino)phenyl)(phenyl)methanol
022425-1G
FLUO022425-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022425-1G
4-(Diméthylamino)benzhydrol
4-(Diméthylamino)benzhydrol
Formule: C₁₅H₁₇NO
MW: 227,302 g/mol
Numéro MDL: MFCD00963078
Numéro CAS: 7494-77-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité