4-(Ethylthio)benzhydrol
022428-1G
FLUO022428-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022428-1G
4-(Ethylthio)benzhydrol
4-(Ethylthio)benzhydrol
Formule: C₁₅H₁₆OS
Numéro MDL: MFCD06201259
Numéro CAS: 842140-67-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité