3-Chloro-3'-méthylbenzhydrol
022437-1G
FLUO022437-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022437-1G
3-Chloro-3'-méthylbenzhydrol
3-Chloro-3'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₄H₁₃ClO
Numéro CAS: 842140-72-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité