3,5-Difluoro-3'-méthylbenzhydrol
022440-1G
FLUO022440-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022440-1G
3,5-Difluoro-3'-méthylbenzhydrol
3,5-Difluoro-3'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₄H₁₂F₂O
Numéro MDL: MFCD06201270
Numéro CAS: 842140-75-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité