4-(Diméthylamino)-3'-méthylbenzhydrol
022442-1G
FLUO022442-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022442-1G
4-(Diméthylamino)-3'-méthylbenzhydrol
4-(Diméthylamino)-3'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₆H₁₉NO
Numéro CAS: 844683-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité