3-Méthoxy-3'-méthylbenzhydrol
Synonyms: 3-Methoxy-α-(3-methylphenyl)benzenemethanol
022447-1G
FLUO022447-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022447-1G
3-Méthoxy-3'-méthylbenzhydrol
3-Méthoxy-3'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₆O₂
MW: 228,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201276
Numéro CAS: 844683-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité