4-Méthoxy-3'-méthylbenzhydrol
022448-1G
FLUO022448-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022448-1G
4-Méthoxy-3'-méthylbenzhydrol
4-Méthoxy-3'-méthylbenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₆O₂
Numéro MDL: MFCD06201277
Numéro CAS: 838-22-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité