3,4'-Dichloro-4-fluorobenzhydrol
022452-1G
FLUO022452-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022452-1G
3,4'-Dichloro-4-fluorobenzhydrol
3,4'-Dichloro-4-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₉Cl₂FO
Numéro MDL: MFCD06201281
Numéro CAS: 844683-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité