3,4'-Dichloro-5-fluorobenzhydrol
022453-1G
FLUO022453-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022453-1G
3,4'-Dichloro-5-fluorobenzhydrol
3,4'-Dichloro-5-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₉Cl₂FO
Numéro MDL: MFCD06201282
Numéro CAS: 844683-35-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité