3,4'-Dichlorobenzhydrol
022455-1G
FLUO022455-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022455-1G
3,4'-Dichlorobenzhydrol
3,4'-Dichlorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂O
Numéro CAS: 68240-78-8
EINECS: 269-481-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité