4-Chloro-3',5'-difluorobenzhydrol
022459-1G
FLUO022459-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022459-1G
4-Chloro-3',5'-difluorobenzhydrol
4-Chloro-3',5'-difluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₉ClF₂O
Numéro MDL: MFCD06201288
Numéro CAS: 844683-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité