4-Chloro-3',4'-diméthoxybenzhydrol
022460-1G
FLUO022460-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022460-1G
4-Chloro-3',4'-diméthoxybenzhydrol
4-Chloro-3',4'-diméthoxybenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₅ClO₃
Numéro MDL: MFCD02127309
Numéro CAS: 844683-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité