4-Chloro-4'-(éthylthio)benzhydrol
022464-1G
FLUO022464-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022464-1G
4-Chloro-4'-(éthylthio)benzhydrol
4-Chloro-4'-(éthylthio)benzhydrol
Formule: C₁₅H₁₅ClOS
Numéro MDL: MFCD06201292
Numéro CAS: 844683-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité