4-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
022465-1G
FLUO022465-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022465-1G
4-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
4-Chloro-3'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀ClFO
Numéro MDL: MFCD06201293
Numéro CAS: 2795-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité