4-Chloro-4'-(méthylthio)benzhydrol
022468-1G
FLUO022468-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022468-1G
4-Chloro-4'-(méthylthio)benzhydrol
4-Chloro-4'-(méthylthio)benzhydrol
Formule: C₁₄H₁₃ClOS
Numéro MDL: MFCD06201296
Numéro CAS: 844683-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité