3,3'-Dichloro-4-fluorobenzhydrol
022471-1G
FLUO022471-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022471-1G
3,3'-Dichloro-4-fluorobenzhydrol
3,3'-Dichloro-4-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₉Cl₂FO
Numéro MDL: MFCD06201298
Numéro CAS: 844683-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité