3,3'-Dichlorobenzhydrol
Synonyms: Bis(3-chlorophenyl)methanol
022474-1G
FLUO022474-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022474-1G
3,3'-Dichlorobenzhydrol
3,3'-Dichlorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂O
MW: 253,123 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201301
Numéro CAS: 35190-12-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité