3,3',5-Trichlorobenzhydrol
022476-1G
FLUO022476-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022476-1G
3,3',5-Trichlorobenzhydrol
3,3',5-Trichlorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₉Cl₃O
Numéro MDL: MFCD06201303
Numéro CAS: 844683-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité