3-Chloro-3',5'-diméthylbenzhydrol
022481-1G
FLUO022481-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022481-1G
3-Chloro-3',5'-diméthylbenzhydrol
3-Chloro-3',5'-diméthylbenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₅ClO
Numéro MDL: MFCD06201308
Numéro CAS: 844683-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité