3-Chloro-4'-(éthylthio)benzhydrol
022483-1G
FLUO022483-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022483-1G
3-Chloro-4'-(éthylthio)benzhydrol
3-Chloro-4'-(éthylthio)benzhydrol
Formule: C₁₅H₁₅ClOS
Numéro MDL: MFCD06201310
Numéro CAS: 844683-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité