3-Chloro-4'-(méthylthio)benzhydrol
022487-1G
FLUO022487-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022487-1G
3-Chloro-4'-(méthylthio)benzhydrol
3-Chloro-4'-(méthylthio)benzhydrol
Formule: C₁₄H₁₃ClOS
Numéro MDL: MFCD06201314
Numéro CAS: 844683-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité