4-tert-Butyl-3'-fluorobenzhydrol
022488-1G
FLUO022488-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022488-1G
4-tert-Butyl-3'-fluorobenzhydrol
4-tert-Butyl-3'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₇H₁₉FO
Numéro CAS: 844683-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité