3-Chloro-3',4-difluorobenzhydrol
022489-1G
FLUO022489-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022489-1G
3-Chloro-3',4-difluorobenzhydrol
3-Chloro-3',4-difluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₉ClF₂O
Numéro MDL: MFCD06201316
Numéro CAS: 844683-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité