3-Chloro-3',5-difluorobenzhydrol
022490-1G
FLUO022490-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022490-1G
3-Chloro-3',5-difluorobenzhydrol
3-Chloro-3',5-difluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₉ClF₂O
Numéro MDL: MFCD06201317
Numéro CAS: 844683-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité