3,5-Dichloro-3'-fluorobenzhydrol
022493-1G
FLUO022493-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022493-1G
3,5-Dichloro-3'-fluorobenzhydrol
3,5-Dichloro-3'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₉Cl₂FO
Numéro MDL: MFCD06201320
Numéro CAS: 844683-64-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité