3,3',5-Trifluorobenzhydrol
022495-1G
FLUO022495-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022495-1G
3,3',5-Trifluorobenzhydrol
3,3',5-Trifluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₉F₃O
Numéro CAS: 844683-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité