3,5-Diméthyl-3'-fluorobenzhydrol
022498-1G
FLUO022498-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022498-1G
3,5-Diméthyl-3'-fluorobenzhydrol
3,5-Diméthyl-3'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₅FO
Numéro CAS: 844683-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité