4-Éthyl-3'-fluorobenzhydrol
022499-1G
FLUO022499-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022499-1G
4-Éthyl-3'-fluorobenzhydrol
4-Éthyl-3'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₅FO
Numéro MDL: MFCD06201326
Numéro CAS: 844683-70-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité