4-(Éthylthio)-3'-fluorobenzhydrol
022500-1G
FLUO022500-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022500-1G
4-(Éthylthio)-3'-fluorobenzhydrol
4-(Éthylthio)-3'-fluorobenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₅FOS
Numéro MDL: MFCD06201327
Numéro CAS: 844683-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité