Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-4'-méthoxybenzhydrol

Synonyms: 3-Fluoro-α-(4-methoxyphenyl)benzenemethanol

022502-1G
FLUO022502-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022502-1G
3-Fluoro-4'-méthoxybenzhydrol
3-Fluoro-4'-méthoxybenzhydrol


Formule: C₁₄H₁₃FO₂
MW: 232,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD06201328
Numéro CAS: 38158-78-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité