3-Chloro-4,4'-difluorobenzhydrol
022506-1G
FLUO022506-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022506-1G
3-Chloro-4,4'-difluorobenzhydrol
3-Chloro-4,4'-difluorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₉ClF₂O
Numéro CAS: 191591-43-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité